Tisk…
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42282-1G OR42282-250MG
APOSOR42282-1GEA 14880 CZK
APOSOR42282-1G APOSOR42282-250MG
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18803290
CAS číslo: 179555-12-5