Tisk…
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42280-1G OR42280-250MG
APOSOR42280-1GEA 1330 CZK
APOSOR42280-1G APOSOR42280-250MG
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid
Vzorec: C₁₆H₁₅ClO₄
MW: 306,741 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31726534
CAS číslo: 2367002-58-0