Tisk…
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42275-1G OR42275-250MG
APOSOR42275-1GEA 18620 CZK
APOSOR42275-1G APOSOR42275-250MG
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₄BrClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31714177
CAS číslo: 2387695-88-5