Tisk…
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42264-1G OR42264-500MG
APOSOR42264-1GEA 6780 CZK
APOSOR42264-1G APOSOR42264-500MG
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Vzorec: C₇H₈BrNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28397882
CAS číslo: 1279106-02-3