Tisk…
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42261-100MG OR42261-250MG
APOSOR42261-100MGEA 3150 CZK
APOSOR42261-100MG APOSOR42261-250MG
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂O
MW: 170,167 g/mol
Bod tání: 201…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415946
CAS číslo: 100517-53-1