Tisk…
6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR42260-500MG
APOSOR42260-500MGEA 15310 CZK
APOSOR42260-500MG
6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253,095 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689771
CAS číslo: 1416714-45-8