4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR42259-1G
OR42259-500MG
APOSOR42259-1GEA
18420
CZK
APOSOR42259-1G
APOSOR42259-500MG
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec:
C₁₀H₉BrN₂O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22689777 CAS číslo: 1416714-00-5 |