5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR42257-1G
OR42257-500MG
APOSOR42257-1GEA
52900
CZK
APOSOR42257-1G
APOSOR42257-500MG
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BN₂O₃ MW: 206,006 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22376778 CAS číslo: 2304634-56-6 |