Tisk…
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Carboxy-6-methoxyquinoline
OR42250-1G OR42250-5G
APOSOR42250-1GEA 1210 CZK
APOSOR42250-1G APOSOR42250-5G
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
MW: 203.194 g/mol
Bod tání: 273 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437579
CAS číslo: 71082-47-8