Tisk…
6-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR42243-1G OR42243-5G OR42243-250MG
APOSOR42243-1GEA 2700 CZK
APOSOR42243-1G APOSOR42243-5G APOSOR42243-250MG
6-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₂
Bod tání: 228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787826
CAS číslo: 118791-14-3