Tisk…
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42240-1G OR42240-250MG
APOSOR42240-1GEA 12800 CZK
APOSOR42240-1G APOSOR42240-250MG
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18375327
CAS číslo: 71082-36-5