Tisk…
3-Bromophenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-ethynylbenzene
OR42232-1G OR42232-25G OR42232-5G
APOSOR42232-1GEA 622 CZK
APOSOR42232-1G APOSOR42232-25G APOSOR42232-5G
3-Bromophenylacetylene
3-Bromophenylacetylene
Vzorec: C₈H₅Br
MW: 181,029 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03839983
CAS číslo: 766-81-4