Tisk…
4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(But-1-yl)-5-(4-formylphenyl)-1,3,4-oxadiazole
OR42228-1G OR42228-250MG
APOSOR42228-1GEA 5630 CZK
APOSOR42228-1G APOSOR42228-250MG
4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzaldehyde
4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18909698
CAS číslo: 1061672-63-6