Tisk…
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-(2-cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate, 3-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-3-oxopropanenitrile, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(cyanoacetyl)piperidine
OR42212-1G OR42212-250MG
APOSOR42212-1GEA 1240 CZK
APOSOR42212-1G APOSOR42212-250MG
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected 97%
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059465
CAS číslo: 660406-84-8