Tisk…
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene
OR42207-25G OR42207-5G
APOSOR42207-25GEA 2320 CZK
APOSOR42207-25G APOSOR42207-5G
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00043921
CAS číslo: 13852-51-2