Tisk…
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42159-1G OR42159-250MG
APOSOR42159-1GEA 3770 CZK
APOSOR42159-1G APOSOR42159-250MG
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₇N₃O₃
MW: 169,138 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11977410
CAS číslo: 127356-38-1