Tisk…
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42153-1G OR42153-25G OR42153-5G
APOSOR42153-1GEA 1240 CZK
APOSOR42153-1G APOSOR42153-25G APOSOR42153-5G
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O₃
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00248261
CAS číslo: 16264-08-7