Tisk…
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42113-500MG OR42113-1G OR42113-250MG
APOSOR42113-500MGEA 1910 CZK
APOSOR42113-500MG APOSOR42113-1G APOSOR42113-250MG
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11846498
CAS číslo: 608515-49-7