Tisk…
2,6-Dimethylanthraquinone 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethylanthracene-9,10-dione
OR42110-1G OR42110-250MG
APOSOR42110-1GEA 41330 CZK
APOSOR42110-1G APOSOR42110-250MG
2,6-Dimethylanthraquinone 90%
2,6-Dimethylanthraquinone
Vzorec: C₁₆H₁₂O₂
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00835218
CAS číslo: 3837-38-5