Tisk…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-cyanophenyl methyl sulphone
OR42106-1G OR42106-250MG OR42106-5G
APOSOR42106-1GEA 4960 CZK
APOSOR42106-1G APOSOR42106-250MG APOSOR42106-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO₂S
MW: 260.108 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12828670
CAS číslo: 1208402-11-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III