Tisk…
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42104-1G OR42104-250MG OR42104-5G
APOSOR42104-1GEA 2150 CZK
APOSOR42104-1G APOSOR42104-250MG APOSOR42104-5G
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₇NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772830
CAS číslo: 118465-49-9