Tisk…
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42062-5G
APOSOR42062-5GEA 11510 CZK
APOSOR42062-5G
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₄ClN₃S
MW: 185,634 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275399
CAS číslo: 31784-71-1