2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR42059-1G
OR42059-250MG
APOSOR42059-1GEA
5290
CZK
APOSOR42059-1G
APOSOR42059-250MG
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Vzorec:
C₉H₁₀IN MW: 259.087 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD27938271 CAS číslo: 1704065-05-3 |