Tisk…
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42052-1G OR42052-250MG OR42052-5G
APOSOR42052-1GEA 11250 CZK
APOSOR42052-1G APOSOR42052-250MG APOSOR42052-5G
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Vzorec: C₉H₆Br₂
MW: 273,952 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD22482445
CAS číslo: 1228107-22-9