Tisk…
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42051-1G OR42051-250MG OR42051-5G
APOSOR42051-1GEA 2280 CZK
APOSOR42051-1G APOSOR42051-250MG APOSOR42051-5G
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Vzorec: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01250510
CAS číslo: 37614-58-7