Tisk…
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR42049-1G OR42049-250MG OR42049-5G
APOSOR42049-1GEA 6350 CZK
APOSOR42049-1G APOSOR42049-250MG APOSOR42049-5G
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec: C₈H₆BrClO₄S
MW: 313.553 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12169456
CAS číslo: 168969-13-9
UN: 3261
ADR: 8 III