Tisk…
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42040-5G OR42040-25G
APOSOR42040-5GEA 3940 CZK
APOSOR42040-5G APOSOR42040-25G
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₄
Hustota: 1,0466 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842764
CAS číslo: 294659-30-6