Tisk…
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42034-1G OR42034-250MG
APOSOR42034-1GEA 13560 CZK
APOSOR42034-1G APOSOR42034-250MG
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12674991
CAS číslo: 1189106-57-7