Tisk…
5-Hydroxybenzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42004-1G OR42004-250MG
APOSOR42004-1GEA 6850 CZK
APOSOR42004-1G APOSOR42004-250MG
5-Hydroxybenzo[b]furan
5-Hydroxybenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699412
CAS číslo: 13196-10-6