Tisk…
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4185-10G OR4185-2G OR4185-5G
APOSOR4185-10GEA 4770 CZK
APOSOR4185-10G APOSOR4185-2G APOSOR4185-5G
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Vzorec: C₁₃H₁₉N₃O
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040792
CAS číslo: 318280-95-4