Tisk…
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Phenyl-4-(piperazin-1-yl)butane
OR4171-2G OR4171-10G
APOSOR4171-2GEA 4300 CZK
APOSOR4171-2G APOSOR4171-10G
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine 99%
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂
MW: 218.338 g/mol
Bod varu: 110…112 °C (0.3 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093540
CAS číslo: 97480-93-8