Tisk…
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-4-[(piperazin-1-yl)methyl]piperidine, 1-((1-Methylpiperidin-4-yl)methyl)piperazine
OR4164-1G OR4164-250MG OR4164-5G
APOSOR4164-1GEA 2530 CZK
APOSOR4164-1G APOSOR4164-250MG APOSOR4164-5G
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₃N₃
Bod varu: 77…78 °C (0,38 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093539
CAS číslo: 496808-04-9