Tisk…
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,4R)-tert-Butyl 4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
OR41185-1G OR41185-250MG
APOSOR41185-1GEA 10880 CZK
APOSOR41185-1G APOSOR41185-250MG
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (2R,4R)-4-amino-2-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.278 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18632685
CAS číslo: 348165-63-9