(4S)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR41174-1G
OR41174-5G
OR41174-25G
APOSOR41174-1GEA
1490
CZK
APOSOR41174-1G
APOSOR41174-5G
APOSOR41174-25G
(4S)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
(4S)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Vzorec:
C₈H₁₅NO₅S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD28122917 CAS číslo: 439948-91-1 |