Tisk…
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR41167-5G OR41167-100G
APOSOR41167-5GEA 5590 CZK
APOSOR41167-5G APOSOR41167-100G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Vzorec: C₅H₇Br₃O₂
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128769
CAS číslo: 52813-48-6