Tisk…
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR41155-1G OR41155-5G
APOSOR41155-1GEA 2360 CZK
APOSOR41155-1G APOSOR41155-5G
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276188
CAS číslo: 108281-78-3