Tisk…
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (1S,2S)-2-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR41152-1G OR41152-500MG
APOSOR41152-1GEA 50920 CZK
APOSOR41152-1G APOSOR41152-500MG
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,116 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19228287
CAS číslo: 14590-52-4
UN: 3265
ADR: 8,II