Tisk…
7-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR41148-1G OR41148-250MG
APOSOR41148-1GEA 4800 CZK
APOSOR41148-1G APOSOR41148-250MG
7-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
7-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827554
CAS číslo: 1190927-76-4