Tisk…
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4106-1G OR4106-250MG
APOSOR4106-1GEA 23840 CZK
APOSOR4106-1G APOSOR4106-250MG
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₀BBrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659922
CAS číslo: 850567-53-2