Tisk…
3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR41034-1G OR41034-250MG
APOSOR41034-1GEA 6450 CZK
APOSOR41034-1G APOSOR41034-250MG
3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 99%
3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Vzorec: C₄H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22393449
CAS číslo: 1182358-83-3