2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(5-Carboxy-1,3-thiazol-2-yl)cyclopropane, 5-Carboxy-2-cyclopropyl-1,3-thiazole
OR41020-100MG
OR41020-1G
OR41020-250MG
APOSOR41020-100MGEA
4960
CZK
APOSOR41020-100MG
APOSOR41020-1G
APOSOR41020-250MG
2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₂S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11208434 CAS číslo: 1094230-05-3 |