Tisk…
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4095-1G OR4095-250MG
APOSOR4095-1GEA 6620 CZK
APOSOR4095-1G APOSOR4095-250MG
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅ClO₄S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067947
CAS číslo: 175201-86-2