Tisk…
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40822-1G OR40822-250MG OR40822-5G
APOSOR40822-1GEA 9100 CZK
APOSOR40822-1G APOSOR40822-250MG APOSOR40822-5G
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₁₉BO₃
MW: 258,121 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32177102
CAS číslo: 2280980-72-3