Tisk…
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40820-1G OR40820-250MG OR40820-5G
APOSOR40820-1GEA 992 CZK
APOSOR40820-1G APOSOR40820-250MG APOSOR40820-5G
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene
Vzorec: C₉H₇BrO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09928819
CAS číslo: 114855-35-5