Tisk…
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4082-1G OR4082-5G
APOSOR4082-1GEA 2280 CZK
APOSOR4082-1G APOSOR4082-5G
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067907
CAS číslo: 162286-69-3