Tisk…

1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Bromo-4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene

OR40819-10G OR40819-1G OR40819-5G
APOSOR40819-10GEA 19840 CZK
APOSOR40819-10G APOSOR40819-1G APOSOR40819-5G
1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene 99%
1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene
Vzorec: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Bod varu: 144 °C (24 mm Hg)
Hustota: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09946935
CAS číslo: 33133-45-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR