Tisk…
1-Ethyl-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40812-1G OR40812-250MG
APOSOR40812-1GEA 5130 CZK
APOSOR40812-1G APOSOR40812-250MG
1-Ethyl-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
1-Ethyl-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21099436
CAS číslo: 1047636-01-0