Tisk…
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40811-1G OR40811-25G OR40811-5G
APOSOR40811-1GEA 953 CZK
APOSOR40811-1G APOSOR40811-25G APOSOR40811-5G
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₂₁NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01825645
CAS číslo: 128487-57-0