Tisk…
3-(Cyclopropyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40807-1G OR40807-250MG
APOSOR40807-1GEA 2200 CZK
APOSOR40807-1G APOSOR40807-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene
3-(Cyclopropyl)thiophene
Vzorec: C₇H₈S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25962002
CAS číslo: 29576-51-0