2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40806-1G
OR40806-250MG
OR40806-5G
APOSOR40806-1GEA
9920
CZK
APOSOR40806-1G
APOSOR40806-250MG
APOSOR40806-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Vzorec:
C₇H₇BrS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12033270 CAS číslo: 29481-27-4 |